Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai avec rebord à paroi claire en verre sodocalcique
En verre sodocalcique, à paroi légère. Les tubes à essai en verre sodocalcique à paroi légère avec rebord Fisherbrand™ sont idéals pour les applications générales d’agitation et de laboratoire.
16.01€ - 31.45€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 4142 |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Avec rebord | Oui |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11922188
|
Fisherbrand™
FB63101 |
10 mm | 75 mm | ||||||
11932188
|
Fisherbrand™
FB63102 |
12 mm | 75 mm | ||||||
11952188
|
Fisherbrand™
FB63104 |
16 mm | 125 mm | ||||||
11962178
|
Fisherbrand™
FB63107 |
24 mm | 150 mm | ||||||
11972188
|
Fisherbrand™
FB63106 |
18 mm | 150 mm | ||||||
11962188
|
Fisherbrand™
FB63105 |
16 mm | 150 mm | ||||||
Description
- Supporte un réchauffement modéré
- Légèreté
- Conformes à la norme ISO 4142
Spécification
ISO 4142 | |
Verre sodocalcique | |
Oui |