Learn More
Brand™ Tubes de culture en verre sodocalcique
En verre sodocalcique. Les tubes de culture en verre sodocalcique BRAND™ sans rebord sont autoclavables à 121°C.
Marque: Brand™ 114110
22.75 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21661" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En verre sodocalcique.
- Sans rebord
- Autoclavable à 121°C.
Spécification
100 mm | |
144/Bte | |
Tube de culture |
Verre sodocalcique | |
12 mm |