Learn More
Chaux sodée, extra pure, SLR, 2,5 à 5 mm, non hygroscopique, granulés, Fisher Chemical
Code produit. 10470384
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Verre sodocalcique, extra pur, SLR, 2,5-5 mm, non hygroscopique, granules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8006-28-8
Formule moléculaire CaHNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 96.074
Numéro MDL 134094
Clé InChI HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh
CID PubChem 66545795
Nom IUPAC sodium ; oxocalcium ; hydroxyde
SMILES [OH-].O=[Ca].[Na+]
Spécification
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 5 kg
Conditionnement Récipient en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Soda lime
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.