Learn More
Chaux sodée, extra pure, SLR, 2,5 à 5 mm, non hygroscopique, granulés, Fisher Chemical
20.70€ - 175.00€
Identifiants chimiques
CAS | 8006-28-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CaHNaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 96.074 |
Numéro MDL | 134094 |
Clé InChI | HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh |
CID PubChem | 66545795 |
Nom IUPAC | sodium ; oxocalcium ; hydroxyde |
SMILES | [OH-].O=[Ca].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12636767
|
Fisher Chemical
S/1560/50 |
250 g | Récipient de poudre en plastique | ||||||
10549200
|
Fisher Chemical
S/1560/53 |
500 g | Récipient de poudre en plastique | ||||||
12646767
|
Fisher Chemical
S/1560/60 |
1 kg | Récipient de poudre en plastique | ||||||
10470384
|
Fisher Chemical
S/1560/65 |
5 kg | Récipient en plastique | ||||||
Description
Verre sodocalcique, extra pur, SLR, 2,5-5 mm, non hygroscopique, granules
Identifiants chimiques
8006-28-8 | |
96.074 | |
HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M | |
66545795 | |
[OH-].O=[Ca].[Na+] |
CaHNaO2 | |
134094 | |
soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh | |
sodium ; oxocalcium ; hydroxyde |
Spécification
8006-28-8 | |
Solide | |
134094 | |
HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; oxocalcium ; hydroxyde | |
66545795 |
Blanc | |
CaHNaO2 | |
soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh | |
[OH-].O=[Ca].[Na+] | |
96.074 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Soda lime
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.