Learn More
Brannan™ 200 Densimètres de gravité propres à la série
Compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C (60°F). Les densimètres à densité relative série 200 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
Marque:  Brannan™ 10/505/0
Code produit. 12811438
  • 17.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Compares the relative density of a given liquid with that of water at 15.6°C (60°F). Brannan™ 200 Series Specific Gravity Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
  • Longueur de 250 mm
  • Subdivision d’échelle 0,002
  • Précision de densité relative à ± 0,002
  • Avec un tube protecteur en plastique
  • Disponibles ajusté pour les tensions superficielles faible et moyenne
  • Disponibles pour de nombreuses gammes de densité relative
Spécification
Spécification
1/boîte
0,004 g/ml
ISO 650, 916
Verre
1,6 à 1,8 g/ml
1,600 à 1,800 g/ml
Densimètre de gravité spécifique
0,002 g/ml
250 mm
Grenaille d’acier
Tension superficielle moyenne
15,6°C