Learn More
Lenz Laborglasintrumente Sockets
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 01100185
Code produit. 10333141
  • 121.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conforme à la norme DIN 12249, formulaire E, en complément de la norme DIN
  • Prises rodées coniques
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
NS 85/55
Verre Duran