Learn More
Lenz Laborglasintrumente Socket Members, Inch Range
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 01204125
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conformes à la norme DIN ISO 12264 en plus de la norme
- En tubulure DURAN™
Spécification
S 41 | |
Verre Duran |