Learn More
Eppendorf™ Tubes de microcentrifugeuse Flex-Tube™ à bouchon à clipser
Choisissez parmi six couleurs, y compris l’ambré pour les échantillons sensibles à la lumière
66.70€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Capacité (métrique) | 1,5 ml |
Longueur (métrique) | 38 mm |
Matériau | Polypropylène |
Nb par paquet | 500 Pk. |
Code produit | Marque | Couleur | Pureté ou qualité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Pureté ou qualité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13094697
|
Eppendorf™
022364111 |
Naturel | Eppendorf Quality | N/A | ||||||
Description
- Tubes en polypropylène durables conçus pour centrifuger ou stocker des échantillons
- Le couvercle flexible possède une surface d’écriture gravée et se ferme facilement d’une seule main
- Résiste à 30 000 x g
- Graduations volumétriques
- Autoclavables, lorsqu’ils sont ouverts, à 121°C (250°F), 20 minutes
- Disponible en format 1,5 ml uniquement
- D.E. × L : 10 × 38 mm
Spécification
Autoclavable | |
38 mm | |
500 Pk. | |
-122.8°F to +212°F | |
Non stérile | |
0.05 oz. | |
Cylindrical | |
Conique | |
Microtube | |
500 Tubes |
1,5 ml | |
Polypropylène | |
500/boîte | |
-86°C to +100°C | |
Oui | |
À sertir | |
1.5 in. | |
30 000xG | |
0.5 mL |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Tubes de microcentrifugeuse Flex-Tube™ à bouchon à clipser