Learn More
Motic™ SMZ 160 Stereo Microscopes
This stereo zoom microscope comes with a 1:6.4 zoom range and an all metal body with classic illumination.
640.00€ - 915.00€
Spécification
Pouvoir grossissant | 10X |
---|---|
Types d’objectifs | Auxiliary Objectives (0.3X, 0.5X, 0.63X, 0.75X, 1.5X, 2X) |
Eyepiece | WF 10X/20 mm |
Distance d’utilisation | 100 mm |
Code produit | Marque | Type de tête | Type de base | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de tête | Type de base | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17847285
|
Motic™
1100201300151 |
Binocular | Plain Stand |
640.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17804501
|
Motic™
1100201300161 |
Trinocular | Plain Stand |
755.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17826011
|
Motic™
1100201300171 |
Binocular | LED Stand |
800.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17860015
|
Motic™
1100201300181 |
Trinocular | LED Stand |
915.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
The SMZ-160 is ideal for educational purposes in high schools and universities, but is also great for industrial quality control.
- Greenough Zoom Optical System
- 45° stereomicroscope head
- 6:1 zoom ratio
- Diopter Adjustment: ±5
Spécification
10X | |
Auxiliary Objectives (0.3X, 0.5X, 0.63X, 0.75X, 1.5X, 2X) | |
WF 10X/20 mm | |
100 mm |