Learn More
Sartorius™ Filtres pliés lisses qualité 3-HW
Adaptés aux analyses qualitatives de routine en laboratoire. Les papiers filtres lisses plissés Sartorius™ de grade 3-HW sont résistants à l’humidité et peuvent donc être utilisés pour la filtration sous vide ou sous pression. Le papier filtre ultra-pur est disponible sous forme de filtre conique plissé dans différents diamètres.
Marque: Sartorius™ FT-4-303-125
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ces cônes pliés en papier filtre lisse sont utilisés pour les analyses qualitatives de routine, telles que la clarification et la détermination des substances. Les filtres sont résistants à l’état humide, ils conviennent donc à la filtration sous pression ou sous vide.- Fabriqués en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose α supérieure à 95 %
- Papier filtre technique pur avec une teneur en cendres de 0,1 à 0,15 %
- Les filtres de qualité 3-HW présentent les caractéristiques suivantes :
- Pore moyen à large pour une vitesse de filtration modérée-rapide
- Résistance à l’éclatement à l’état humide de 15 kPa
- Poids de base de 65 g/m2
- Non stériles et conditionnés en vrac
Spécification
Plié | |
8 à 12 μm | |
Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques | |
Lot de 100 | |
Qualitatif, technique, lisse |
Linters de coton et pâte raffinée | |
20 μm/s | |
3HW | |
0,14 mm | |
125 mm |