Learn More
Justrite™ Cendrier Smokers Cease-Fire™
Conception innovante limitant la circulation d'oxygène et permettant d'éteindre les cigarettes rapidement et en toute sécurité
103.00€ - 141.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 15 l |
---|---|
Certifications/Conformité | FM, ADA |
Diamètre (métrique) externe | 41,9 cm |
Diamètre (impériale) externe | 16,5 in |
Capacité (impériale) | 4 gal |
Code produit | Marque | Matériau | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12920225
|
Justrite™
26800B |
Polyéthylène | Beige |
141.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10162282
|
Justrite™
26800D |
Polyéthylène | Noir déco |
103.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10021092
|
Justrite™
26800 |
HDPE | Étain |
103.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11944996
|
Justrite™
26800T |
HDPE | Terre cuite |
126.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10122332
|
Justrite™
26800G |
Polyéthylène | Vert sapin |
126.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Recueille en toute sécurité les mégots de cigarettes inesthétiques
- Fabriqué en PEHD avec un additif ignifuge et une protection UV qui ne rouille pas, ne bosse pas, ne craque pas ou ne se déforme pas
- Le revêtement du seau en acier galvanisé réduit le risque d’incendie et facilite le nettoyage
- L’ouverture unique du couvercle empêche la pluie d’entrer et évite l’introduction d’autres déchets en réduisant davantage le risque d’incendie
- Pour les environnements très humides, un rebord “recourbé” interne unique empêche la condensation des goudrons de s’échapper
- Les encoches d’arrimage assurent une meilleure sécurité et une plus grande stabilité en cas d’intempéries
Informations sur la commande
Dimensions (D.E. x H) : 16,5 x 38,5 po. (41,9 x 97,8 cm).
Certifications
Conforme ADA. Soumis à des essais d’inflammabilité FM et approuvé par FM Global.
Spécification
15 l | |
41,9 cm | |
4 gal | |
1 de chaque | |
14,5 lb | |
Seau à revêtement en acier galvanisé | |
38,5 in |
FM, ADA | |
16,5 in | |
97,8 cm | |
Rond | |
6,5 kg | |
Acier galvanisé | |
Cendrier |