Learn More
Thermo Scientific™ Module d’enregistrement des données sans fil Smart-Tracker™
Garantir que la chaîne du froid a été conservée, que vos produits soient en entreposage ou en transit, relève du simple bon sens. Grâce au module Thermo Scientific™ Smart-Tracker™, c’est un jeu d’enfant.
Spécification
Software Type | iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPad 3⁄4, Android |
---|---|
Type de batterie | Lithium |
Certifications/Conformité | Certification Bluetooth : FCC, CE |
Types de capteur | Capteur interne, capteur PT100 externe |
Dimensions (L x l x H) | 0,24 x 0,63 x 1,02 po (6 x 16 x 26 mm) [expédition] |
Description
Garantir que la chaîne du froid a été conservée, que vos produits soient en entreposage ou en transit, relève du simple bon sens. Le module Thermo Scientific™ Smart-Tracker™ facilite la surveillance des températures dans la chaîne du froid. Tout ce dont vous avez besoin est un smartphone afin de vérifier sans fil les relevés de température stockés. Aucun équipement spécialisé, ni station d’accueil, ni installation informatique complexe n’est nécessaire.
Télécharger l’application mobile Smart-Tracker : iPhone | Android
- Surveillez la température sans fil et contrôlez les modules à l’aide de votre smartphone et de l’application Smart-Tracker
- Surveillez les installations de stockage, les congélateurs, les réfrigérateurs, l’équipement de chauffage et les emballages en transit†
- Partagez des informations via le Cloud dans le monde entier
- Connexion sans fil Bluetooth pour une utilisation dans de nombreux types de conteneurs et de boîtiers
- Capteur interne : De -20° à +60°C ou de -40° à +85°C
- Capteur externe PT100 : –200°C à +200°C
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPad 3⁄4, Android | |
Certification Bluetooth : FCC, CE | |
0,24 x 0,63 x 1,02 po (6 x 16 x 26 mm) [expédition] |
Lithium | |
Capteur interne, capteur PT100 externe | |
0,44 lb (0,2 kg) |
† Selon la vitesse et la disponibilité du réseau