Learn More
Norme de viscosité des petits échantillons ASTM D2162 ; certification UKAS ISO/IEC17025 et ISO 17034, viscosité cinématique nominale 54,13 cSt (40°C), Paragon Scientific™
Certifiés conformes à la norme ASTM D2162 à 40°C et 100°C selon notre accréditation ISO 17025 et ISO 17034 et fabriqués spécifiquement pour les utilisateurs de la norme ASTM D7279, méthode d’essai standard pour la viscosité cinématique des liquides transparents et opaques.
Marque:  Paragon Scientific HVS05
Code produit. 16010262
  • 52.10€ / 60mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Entièrement traçable aux normes internationales
  • Garantit une conformité totale au protocole de méthode d'essai ASTM et IP
  • Certifiés conformes à la norme ASTM D 2162
  • 60Solution rentable à faible volume (ml)
  • Emballage de sécurité inviolable
  • Durée de conservation 2 ans
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Promotions
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.