Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles à petite embase
Disponibles avec des longueurs et styles de pointes personnalisés pour répondre à vos besoins en laboratoire. Les aiguilles amovibles à petite embase Hamilton™ sont fabriquées en acier inox.
Marque:  Hamilton™ 7804-03
Code produit. 15927335
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Autoclavables
  • La longueur d’aiguille standard est de 2 po/51 mm
  • Peuvent être utilisées avec des seringues de style (RN) de 100 μl ou moins
Spécification
Spécification
Autoclavables
26 G
0,46 mm
2, 3, ou 4
Stainless Steel
0,26 mm
Aiguille amovible personnalisée
Petites seringues amovibles (100μl et plus petites)