Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles à petite embase
Disponibles avec des longueurs et styles de pointes personnalisés pour répondre à vos besoins en laboratoire. Les aiguilles amovibles à petite embase Hamilton™ sont fabriquées en acier inox.
Marque:  Hamilton™ 7804-06
Code produit. 12386439
  • 212.00€ / 6 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliAutoclavables/liliLa longueur d’aiguille standard est de 2 po/51 mm/liliPeuvent être utilisées avec des seringues de style (RN) de 100 micro;l ou moins/li/ul
Spécification
Spécification
Stainless Steel
0,84 mm
Aiguille amovible personnalisée
2, 3, ou 4
18 G
1,27 mm
9,52 à 304 mm
Petites seringues amovibles (100μl et plus petites)