Learn More
Scientific Industries SI™ Accessoire pour petits tubes/ampoules
Fournit une agitation vigoureuse des tubes et des ampoules de bout en bout. Accessoire pour petits tubes/ampoules Scientific Industries SI™ - pour tubes et ampoules de diamètre 15 à 17 mm.
Marque:  Scientific Industries SI™ SI-0570
Code produit. 15507345
  • 112.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • À utiliser avec la famille d’agitateurs Vortex-Genie 2 et Vortex-Genie Pulse
  • Les tubes et les ampoules s’enclenchent pour une agitation vigoureuse de bout en bout
  • Peut contenir jusqu’à quatre tubes ou ampoules de 15 à 17 mm de diamètre
Spécification
Spécification
Gammes d’agitateurs Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse
4