Learn More
Cole-Parmer™ Mini-agitateur analogique Stuart™, capacité 1 L ; 115/230 V
Compact et capable d’agiter jusqu’à 1 L.
Marque: Cole-Parmer™ 04801-17
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résiste aux éclaboussures et déversements de produits chimiques mineurs - boîtier en polypropylène et plaque supérieure en polycarbonate
- Vitesse sélectionnable jusqu’à 2 000 tr/min
- Choisissez la conception de la plaque supérieure que vous préférez
Spécification
350 à 2 000 tr/min | |
120/230 V | |
143 mm | |
50/60 Hz | |
Mini-agitateur magnétique |
Polypropylène | |
66 x 143 x 143 mm (H x l x P) | |
230/110 V, 50/60 Hz | |
SM5/Stuart Fascia | |
500 g |