Learn More
RETSCH Broyeurs à couteaux modèle SM 100
8321.00€ - 9243.20€
Spécification
Type de produit | Broyeur à couteaux |
---|---|
Certifications/Conformité | Certification CE |
Dimensions (L x l x H) | 700 x 582 x 1675 mm |
Hauteur (métrique) | 1675 mm |
Indice IP | IP54 |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15156846
|
RETSCH
20.727.0010 |
Pour une réduction de taille sans métaux lourds | 220/230 V, 50/60 Hz |
9243.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10649710
|
RETSCH
20.727.0001 |
Pour une réduction de taille standard | 400 V, 50 Hz |
8587.27€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11710785
|
RETSCH
20.727.0002 |
Pour une réduction de taille sans métaux lourds | 400 V, 50 Hz | ||||||
Description
Broyeur à couteaux SM• Pour déchets ménagers ou industriels, textiles, cuirs, plastiques, cartons, os, grains, bois, combustibles secondaires..
• Grande facilité de nettoyage
• Carter aluminium, rotor et tamis acier inox
• Efficacité de coupe renforcée par des contre couteaux double
• Porte avec système de fermeture rapide et sécurité anti-ouverture pendant le fonctionnement
• Ouverture du carter pour accès total à la chambre de broyage, tamis et rotor se démontent sans outils pour un nettoyage facile et rapide
• Applications avec rotor 18 lames optionnel
• Pour substances fibreuses ou élastiques, la première des lames du couteau saisit le produit, les suivantes le coupent
• Les produits élastiques sont immobilisés puis découpés et ne risquent donc pas de bloquer le rotor
• Broyeur à couteaux SM100
• A compléter par rotor, tamis, entonnoir et statif à roulettes
• Puissance 1.5 kW
• Broyeur à couteaux SM100
• Inclus Collecteur 5 l.
Spécification
Broyeur à couteaux | |
700 x 582 x 1675 mm | |
IP54 | |
SM 100 | |
582 mm |
Certification CE | |
1675 mm | |
700 mm | |
Moteur triphasé |