Learn More
SI Analytics™ Agitateur à plaque chauffante, 550°C, vitrocéramique
Plage d’agitation : 100 à 1100 tr/min ; Forme : Carré ; Taille : 6,1 po de dia.
Marque: SI Analytics™ 285416373
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Dispose d’une surface de chauffage en vitrocéramique
- Comprend un câble
Spécification
Vitrocéramique | |
Câble | |
SLR | |
85 mm | |
240 mm | |
0.9 kw | |
Agitateur à plaque chauffante, Agitateur | |
20 L | |
Numérique |
230 V | |
230 V | |
6,1 in de diamètre | |
Température ambiante à 550°C | |
370 mm | |
25 kg | |
Carré | |
100 à 1 100 tr/min |