Learn More
Thermo Scientific™ Connecteurs simples de colonnes HPLC SLIPFREE™
Garantissez des connexions de colonne sans fuite et sans vide et optimisez les performances LC grâce aux connecteurs de colonnes HPLC Thermo Scientific™ SLIPFREE™ à réglage automatique universels.
124.00€ - 479.00€
Code produit | Marque | Type | Diamètre (impériale) interne | Longueur (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Diamètre (impériale) interne | Longueur (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10192922
|
Thermo Scientific™
30106 |
unique | 0,005 po | 6 cm | Colonne microbore / petit diamètre |
479.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10359993
|
Thermo Scientific™
30115-FLEX |
simple flexible | 0,005 po | 15cm | Microbore/Smallbore Column | ||||
10716924
|
Thermo Scientific™
30128-FLEX |
simple flexible | 0,005 po | 28cm | Microbore/Smallbore Column | ||||
10533944
|
Thermo Scientific™
30140-FLEX |
simple flexible | 0,005 po | 40cm | Microbore/Smallbore Column | ||||
Description
Garantissez d’excellentes connexions de colonnes et des performances HPLC optimales avec les connecteurs simples de colonnes HPLC Thermo Scientific™ SLIPFREE™. Compatibles avec tous les raccords d’extrémité de colonne, ces connecteurs universels à réglage automatique offrent des connexions de colonne sans fuite et sans vide. Les connexions à serrage manuel jusqu’à 10 000 psi garantissent la simplicité d’utilisation. Ils conviennent parfaitement aux colonnes de fluides supercritiques (SFC). Les connecteurs SLIPFREE sont disponibles dans une variété de configurations et de conceptions pour une large gamme d’applications.
Connexions sans fuite et sans vide- Poussent la tubulure et la ferrule dans le raccord d’extrémité
- S’ajustent automatiquement pour s’adapter à chaque nouvelle connexion de colonne
- Connexion étanche jusqu’à 10 000 psi
- Conviennent à toutes les marques de colonnes
- Disponibles en configuration simple et double
- Disponibles dans une variété de diamètres internes adaptés à plusieurs applications
- Modèles à col long et à col PEEK disponibles pour des applications spécifiques