Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules SLIPFREE
Les ferrules Thermo Scientific™ SLIPFREE s’utilisent avec les connecteurs SLIPFREE pour les colonnes HPLC.
Marque: Thermo Scientific™ 36023
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les ferrules Thermo Scientific™ SLIPFREE s’utilisent avec les connecteurs SLIPFREE pour les colonnes HPLC.
- Les ferrules Vespel remplacent les ferrules Vespel standard fournies avec les connecteurs de colonnes SLIPFREE
- Kel-F et PEEK sont proposés pour les applications auxquelles Vespel n’est pas adapté
Spécification
Sealing Ferrule | |
Ferrule de scellage PEEK | |
Connecteurs SLIPFREE pour colonnes HPLC | |
PEEK |