Learn More
Micronova™ Couvre-brosses
Ces couvre-brosses 100% polyester doux fonctionnent avec les brosses pour cylindre et bouilloire pour améliorer le nettoyage et la désinfection des petits réservoirs, des bonbonnes et d’autres équipements de traitement. Fabriqué avec du matériel approuvé par la FDA pour un contact alimentaire indirect.
Marque: Micronova™ BRSC6-02
Requires : Poignées filetées de la série STA
Description
Les couvre-brosses Micronova s’ajustent parfaitement sur les brosses, contenant efficacement les poils et améliorant le nettoyage de précision à l’intérieur des fûts, des cylindres, des réservoirs, des surfaces de convoyeur et autres équipements propres. Le couvre-brosses pour cylindres (BRSC6-02) est idéal pour le nettoyage de l’intérieur des fûts, des petits réservoirs, des bonbonnes, des conduites et autres cylindres. Le couvre-brosses pour bouilloire (BRSC6-41) est également bien adapté aux petits réservoirs et aux bonbonnes, mais les poils plus rigides et effilés sont parfaits pour le nettoyage des convoyeurs et autres équipements de traitement.
- Couvre-brosses pour un nettoyage et une désinfection de précision
- NovaPoly, 100% polyester à maille lisse
- Idéal pour les petits réservoirs, les bonbonnes, les conduites, les cylindres, les convoyeurs et l’équipement de traitement
- Couvre-brosse BRSC6-02 à utiliser avec la brosse pour cylindre (BRWH-02)
- Couvre-brosse BRSC6-41 à utiliser avec la brosse pour bouilloire (BRWH-41)
- Homologuées par la FDA pour les applications impliquant un contact indirect avec des denrées alimentaires
Spécification
Couvre-brosse | |
Autoclavables | |
Compatible avec les désinfectants puissants | |
25,4 cm | |
20,3 cm |
Non stérile | |
Blanc | |
Avec filetage ACME pour la fixation aux poignées de série STA | |
NovaPoly, maille lisse 100 % polyester |