Learn More
Tenak™ Flacons cryogéniques SlimTube™
Optimise la capacité avec 23,5 % par rapport aux solutions de stockage classiques. Les flacons cryogéniques Tenak™ SlimTube™ sont les premiers du genre avec filetage externe à être stockés dans des cryoboîtes 10 x 10 standard.
Marque: Tenak™ TE78325
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le cryotube unique est le premier du genre avec un filetage externe
- Le filetage externe limite la contamination de l’échantillon et constitue le choix privilégié lors de la sélection d’un cryotube
- Le bouchon est conçu avec une fermeture à joint rapide à une seule main pour une manipulation aisée. La conception à filetage raide permet de serrer et d’enlever le bouchon en un demi-tour seulement
- En PP spécialement formulé pour résister à des températures allant jusqu’à –196°C
- Le PP utilisé pour le bouchon et le tube a le même coefficient d’expansion, garantissant ainsi un joint également sécurisé à la température ambiante et à des températures cryogéniques basses
- Le bouchon comprend un joint à lèvre conique qui le rend auto-étanche, étanche à 100 % et facile à utiliser
- Deux indicateurs pour un remplissage maximum recommandé. Un indicateur pour le stockage à -80°C et un indicateur pour le stockage dans l’azote liquide en phase vapeur à -196°C
- La conception à base en étoile permet au tube d’être autostable.
- Compatible avec les stations de travail communes sur le marché et adaptées à la manipulation en mains seules
Spécification
12 mm | |
Base de pied en forme d’étoile | |
Externe | |
500 | |
Oui | |
Stérile | |
Oui |
5.0mL | |
Polyéthylène spécialement formulé | |
Étiquette blanche pour le marquage | |
5 sacs refermables de 100 | |
Jusqu’à -196°C | |
Oui | |
88,5 mm |