Learn More
Tenak™ Flacons cryogéniques SlimTube™
Optimise la capacité avec 23,5 % par rapport aux solutions de stockage classiques. Les flacons cryogéniques Tenak™ SlimTube™ sont les premiers du genre avec filetage externe à être stockés dans des cryoboîtes 10 x 10 standard.
Marque:  Tenak™ TE78320
Code produit. 15645019
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Le cryotube unique est le premier du genre avec un filetage externe
  • Le filetage externe limite la contamination de l’échantillon et constitue le choix privilégié lors de la sélection d’un cryotube
  • Le bouchon est conçu avec une fermeture à joint rapide à une seule main pour une manipulation aisée. La conception à filetage raide permet de serrer et d’enlever le bouchon en un demi-tour seulement
  • En PP spécialement formulé pour résister à des températures allant jusqu’à –196°C
  • Le PP utilisé pour le bouchon et le tube a le même coefficient d’expansion, garantissant ainsi un joint également sécurisé à la température ambiante et à des températures cryogéniques basses
  • Le bouchon comprend un joint à lèvre conique qui le rend auto-étanche, étanche à 100 % et facile à utiliser
  • Deux indicateurs pour un remplissage maximum recommandé. Un indicateur pour le stockage à -80°C et un indicateur pour le stockage dans l’azote liquide en phase vapeur à -196°C
  • La conception à base en étoile permet au tube d’être autostable.
  • Compatible avec les stations de travail communes sur le marché et adaptées à la manipulation en mains seules
Specifications
Specifications
12 mm
Base de pied en forme d’étoile
Externe
500
Oui
Stérile
Oui
4,0 mL
Polyéthylène spécialement formulé
Étiquette blanche pour le marquage
5 sacs refermables de 100
Aussi faible que -196°C
Oui
73,3 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers