Learn More
Simport™ Scientific Cassette d’enrobage / de traitement des tissus Slimsette™ dans des piles Quickload™
Sécurisez les échantillons pendant le traitement avec la cassette d’enrobage / de traitement des tissus Simport Scientific™ Slimsette™ dans des piles Quickload™.
Description
Dans des piles Quickload™
- Zone d’écriture antérieure à 45°
- Couvercle encastré
- Convient aux imprimantes automatisées
- En acétal
- Résistant à l’action chimique de la plupart des solvants histologiques
Informations sur la commande
Chaque boîte contient 50 piles Quickload™ de 40 cassettes.
Certifications
CE-IVD
Spécification
Acetal | |
2000 |