Learn More
Epredia™ Cassettes d’enrobage Slimsette™ conditionnées en tubes
Favorisez un processus de marquage des échantillons rapide et fiable grâce à ces cassettes en conditionnement très pratique, conçues pour une utilisation avec des instruments de marquage automatiques.
264.98€
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12668306
|
Epredia™
B1000736AQ |
Aqua | N/A | ||||||
12678306
|
Epredia™
B1000736BL |
Bleu | N/A | ||||||
12688306
|
Epredia™
B1000736GR |
Green | N/A | ||||||
12698306
|
Epredia™
B1000736GY |
Gris | N/A | ||||||
10259788
|
Epredia™
B1000736LI |
Lilas | N/A | ||||||
12608316
|
Epredia™
B1000736OR |
Orange | N/A | ||||||
12618316
|
Epredia™
B1000736PE |
Peach | N/A | ||||||
12628316
|
Epredia™
B1000736PK |
Rose | N/A | ||||||
12638316
|
Epredia™
B1000736TN |
Tan | N/A | ||||||
12658316
|
Epredia™
B1000736YW |
Jaune | N/A | ||||||
Description
Favorisez un processus de marquage des échantillons rapide et fiable grâce aux cassettes d’enrobage Thermo Scientific™ Slimsette™ conditionnées en tubes, conçues pour une utilisation avec des instruments de marquage automatiques.