Learn More
Simport™ Scientific Cassette d’enrobage / de traitement pour biopsie Slimsette™ dans des piles Quickload™
Sécurisez les échantillons pendant le traitement avec la cassette d’enrobage / de traitement pour biopsie Simport Scientific™ Slimsette™ dans des piles Quickload™.
Spécification
Matériau Acetal
Quantité 2000
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Dans des piles Quickload™
  • Zone d’écriture antérieure à 45°
  • Couvercle encastré
  • Convient aux imprimantes automatisées
  • En acétal
  • Résistant à l’action chimique de la plupart des solvants histologiques
Informations sur la commande
Chaque boîte contient 50 piles Quickload™ de 40 cassettes.
Certifications
CE-IVD
Spécification
Spécification
Acetal
2000