Learn More
Micronova™ Housse pour serpillère irradiée SlimLine™ NovaPoly
GREENER_CHOICE
La housse pour serpillère irradiée SlimLine™ NovaPoly™ est une housse en polyester/mousse avec une bande élastique conçue pour les environnements propres et contrôlés.
Marque:  Micronova™ SLSC6-14IRBB
Requires : Structure QPSL ou QSSL avec poignée STA ou QDSL avec poignée SSU
Description
Description
La housse pour serpillère irradiée Micronova™ SlimLine™ NovaPoly est une housse en polyester/mousse avec une bande élastique conçue pour les environnements propres et contrôlés.
The Micronova Irradiated Slimline™ Flat Head Mop Covers fit onto the 360° swivel SlimLine™ Adapters, which can be locked at 180° for more controlled cleaning. These elasticized mop covers easily and securely attach to either the plastic or stainless steel mop frame. Covers are gamma irradiated for aseptic environments.
  • Irradiated, elasticized cleanroom mop covers with urethane foam interiors
  • Easy to change and fits securely on mop frame
  • Ideal for fine cleaning and sanitizing cleanroom surfaces
  • Thorough saturation for ample disinfectant dispersal
  • Foam layer fully encased in polyester
  • NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
  • SMC6 -- Single ply option without foam interior
  • Fits on QPSL, plastic frame or QDSL stainless steel frame
  • Swivel joint rotates 360° but can be locked at 180° for more controlled cleaning
  • Suitable for use with strong disinfectants and repeated autoclaving
  • Gamma irradiated for aseptic environments
  • Launderable and reusable
  • Autoclavable
Spécification
Spécification
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
White
Stérile
Autoclavable
5 in
Reusable
L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
Smooth Knit Polyester
Irradiated Flat Head Mop Cover
14 in
35.6 cm
12.7 cm
Chemicals
72/Cs.
Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches