Learn More
Micronova™ Systèmes de chariots en acier inox Slim-T™
Système de chariot à seau simple, double ou triple avec cadre en acier inox électropoli, poignée en T en option et roulettes de 3 pouces avec rotation à 360° pour une excellente manœuvrabilité. Ces systèmes comprennent des seaux en polypropylène à codage couleur de 22,7 litres (6 gallons).
1160.00€ - 1165.00€
Spécification
Type de produit | Chariot à double seau |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (304), électropoli, polyéthylène |
Autoclavable | Autoclavable |
Instructions d’entretien | Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage |
Certifications/Conformité | Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11982455
|
Micronova™
C-7 |
38,1 cm |
1165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15572740
|
Micronova™
C-7H |
96,5 à 114,3 cm (avec poignée) | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Les systèmes de chariots en acier inox Micronova SlimT™ comprennent des cadres en acier inox électropoli qui assurent un transport efficace et une facilité d’utilisation des seaux en polypropylène de 22,7 litres (6 gallons) avec des indications en litres et en gallons. La largeur généreuse de 48,3 cm (19 po.) des seaux convient à une utilisation avec une grande variété de serpillières et la rotation à 360° des roulettes de 7,6 cm (3 po.) offre une excellente manœuvrabilité.
- Systèmes de seaux simples et efficaces, doubles et triples
- Fabriqués en acier inox électropoli pour une durabilité et une longue durée de vie
- Roulettes à rotation à 360° pour une excellente manœuvrabilité
- Seaux de 6 gallons à largeur généreuse de 48,3 cm (19 po.) avec indications en litres et en gallons
- Conviennent pour diverses serpillières
- Les chariots à deux seaux (C-7) comprennent des seaux bleus et jaunes
- Les chariots à trois seaux (C-9) comprennent des seaux bleus, rouges et jaunes
- L’intégralité du système est autoclavable
Spécification
Chariot à double seau | |
Autoclavable | |
Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility | |
Réutilisable | |
23 po | |
One kit, frame with two or three buckets per case | |
9 x 19 in. | |
Non stérile | |
55,9 cm |
Acier inoxydable (304), électropoli, polyéthylène | |
Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage | |
Acier inoxydable | |
Nettoyage des murs, des sols et des plafonds | |
58,4 cm | |
1 de chaque | |
22.9 x 48.3 cm | |
22 in |