Learn More
Micronova™ SlideMop™ Mop Heads, Irradiated
Mop covers for use with the Micronova™ SlideMop™. The SlideMop is a simple, effective mop system featuring sturdy, collapsible plates that easily slide into the quilted polyester mop cover and lock into place with an effortless downward push.
216.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Longueur (impériale) | 16 in |
Stérilité | Stérile |
Longueur (métrique) | 41 cm |
Autoclavable | Non autoclavable |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16666172
|
Micronova™
MZCR63-16IR |
À utiliser avec un cadre en acier inox |
216.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Polyester mop covers for use with the the Micronova SlideMop™ Flat Head Mop. (For SlideMop frame, see QSM16.)
- Quilted polyester mop covers with polyester pad interiors for disinfectant dispersalManufactured for use in Controlled Environments, ISO 5 thru 9
- Good chemical resistance
Spécification
Blanc | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches |
16 in | |
41 cm | |
Non | |
Polyester avec rembourrage en polyester |