Learn More
Epredia™ Accessoires d’imprimante pour lames SlideMate™
La production de ce produit a été interrompue. Envisagez la réf. A83900001 pour le remplacer.
Brand: Epredia™ B81300031
This item is not returnable.
View return policy
Description
La production de ce produit a été interrompue. Envisagez laréf. A83900001 pour le remplacer.
Améliorez et optimisez l’imprimante pour lames Thermo Scientific™ SlideMate™ grâce aux accessoires d’imprimante pour lames Thermo Scientific SlideMate.
Accessoires fournis :
- Système de prélèvement Plateaux de prélèvement (boîte de 4)
Trémie
- Ruban d’impression à chaud, boîte de 5 (un rouleau de ruban imprime environ 20 000 cassettes)
Specifications
Pack pour mini-PC | |
Pack pour mini PC avec support de bureau | |
Imprimante pour lames SlideMate™ |