Learn More
Hettich Lab Technology™ Portoir pour lames
Le portoir de lames Hettich Lab Technology™ est disponible dans les versions chambre simple ou chambre double pour lames/filtres pour les systèmes de cytocentrifugation.
Marque: Hettich Lab Technology™ 1670
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour les systèmes de cytocentrifugation et les évaluations cellulaires
- Accepte les chambres cytologiques à entonnoir 1663-1668
Spécification
Portoir à lames | |
2 x 1, 2, 4, 8 ml, 3 x 2 ml, 4 x 1 ml | |
2 bagues adaptatrices |
Système de centrifugation Cyto, cartes filtres 1691-1694, chambres cyto à entonnoir 1663-1668 | |
Autoclavables |