Learn More
Karl Hecht™ Boîtes pour lames antistatiques Assistent™
Assure une organisation, un stockage et un transport sûrs des lames de laboratoire. Les boîtes pour lames antistatiques Assistent™ Karl Hecht™ sont dotées d’un cadre en plastique polypropylène.
Marque: Karl Hecht™ 42702010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Empilable
- Noir
- Résistant au xylène
- Avec rainures en plastique numérotées
Spécification
Boîte de lames | |
50 microlames | |
1 de chaque |