Learn More
Epredia™ Paniers de lames et supports pour colleuses de lamelles Shandon™ ClearVue™
Utilisez ces paniers de lames et supports avec la colleuse de lamelles Epredia™ ShandonTM ClearVueTM.
Marque: Epredia™ A79210065
137.76 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21628" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez ces paniers de lames et supports avec la colleuse de lamelles Thermo Scientific™ Shandon™ ClearVue™.
- Permettent la compatibilité de l’équipement avec une grande variété de systèmes de coloration différents
- Peuvent être chargés selon différentes combinaisons
- Vendus par lots de cinq
Spécification
Panier / support pour colleuses de lamelles | |
Colleuse de lamelles Epredia ClearVue | |
Paniers compatibles Gemini, glissières blanches | |
5 Paquets |