Learn More
Thermo Scientific™ Cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer™ G2, seuil de rétention des molécules de 20 000
Remarque importante : Ces cassettes de dialyse G2 seront abandonnées le 1er juin 2023 et remplacées par des cassettes de dialyse G3, une nouvelle génération de cassettes. Envisagez de passer aux cassettes de dialyse G3. Éliminez les sels et les contaminants tout en optimisant la récupération des échantillons grâce à ces cassettes de dialyse de protéines auto-flottantes de deuxième génération.
Marque: Thermo Scientific™ 87736
Description
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer G2 (seuil de rétention des molécules de 20 000) offrent une commodité, une flexibilité et une performance maximum pour les dialyses d’échantillons.
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer G2 permettent d’injecter les échantillons directement avec une seringue ou une pipette par l’orifice unique prévu. La conception de la cassette permet de libérer l’air de l’intérieur de la cassette pour maximiser le rapport surface/volume, en garantissant une meilleure performance de dialyse que la tubulure de dialyse et les systèmes à base de tubes. L’échantillon se retire facilement par pipette ou par seringue à travers l’orifice approprié.Les cassettes de seuil de rétention des molécules de 20 000 daltons utilisent une membrane de cellulose fabriquée pour retenir entièrement les protéines et autres macromolécules supérieures à 20 000 daltons tout en permettant le retrait des sels tampons et des petits contaminants. La membrane de la cassette se compose de cellulose régénérée à faible affinité de liaison. Les membranes et les cassettes sont fabriquées dans des conditions de propreté élevées pour une contamination zéro.
Caractéristiques des cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer G2 (seuil de rétention des molécules de 20 000) :
• Chargement aisé—accessible par pipette pour faciliter le chargement et la récupération des échantillons
• Auto-flottantes—chambres à air intégrées éliminant la nécessité d’utiliser des flotteurs
• Construction robuste—garantit un niveau maximal d’intégrité et de protection des échantillons
• Conception supérieure—recherches et tests exhaustifs pour garantir une dialyse rapide et continue, et une récupération maximale des échantillons
• Plusieurs tailles—capacités de cassette pour recevoir des volumes d’échantillons de 0,5 à 70 ml
• Polyvalentes—idéales pour éliminer les contaminants à faible poids moléculaire, effectuer un échange de tampons et procéder à un dessalage
Plages de volumes :
• 0,5 ml = 0,25 à 0,75 ml
• 3 ml = 1 à 3 ml
• 15 ml = 5 à 15 ml
• 30 ml = 10 à 30 ml
• 70 ml = 25 à 70 ml
Informations sur la commande
Remarque importante : Le SKU nº 87736 sera arrêté le 1er juin 2023 et remplacé par A52977, une nouvelle génération de cassettes. Envisagez de passer à A52977.
Spécification
Conserver à température ambiante | |
Membrane en cellulose, dialyse | |
20 kDa | |
8 cassettes |
Échange de tampon, protéine | |
Cassette | |
Slide-A-Lyzer™ | |
15 mL |