Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de dialyse Slide-A-Lyzer™
Facilitez l’élimination des sels et des petits contaminants des protéines ou des macromolécules dans des volumes d’échantillons allant jusqu’à 250 ml. Chaque flacon de dialyse Slide-A-Lyzer est équipé de disques de flottaison qui, lorsqu’ils sont fixés au col du flacon, permettent au flacon de flotter en position verticale pour une manipulation simple et sûre.
31.15€ - 402.00€
Spécification
Contenu et stockage | Expédiées à température ambiante. Lors de la réception du produit, stockez-le à température ambiante. |
---|---|
Membrane | Membrane en cellulose, dialyse |
Format | Accessoire, flacon pour culture cellulaire (T75) |
Gamme de produits | Slide-A-Lyzer™ |
Volume d’échantillon (métrique) | 250 mL |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13424209
|
Thermo Scientific™
87759 |
Disques de flottaison pour dialyse |
31.15€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13484199
|
Thermo Scientific™
87760 |
Flacons de dialyse, seuil de rétention des molécules de 2 000 |
390.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13494199
|
Thermo Scientific™
87761 |
Flacons de dialyse, seuil de rétention des molécules de 3 500 |
402.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13404209
|
Thermo Scientific™
87762 |
Flacons de dialyse, seuil de rétention des molécules de 10 000 |
399.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13414209
|
Thermo Scientific™
87763 |
Flacons de dialyse, seuil de rétention des molécules de 20 000 |
396.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les flacons de dialyse Slide-A-Lyzer (seuil de rétention des molécules de 2 000, 3 500, 10 000 ou 20 000) facilitent l’élimination simple et efficace des sels tampons et des petits contaminants dans des volumes d’échantillons allant jusqu’à 250 ml. Ils sont faciles à utiliser : ajoutez et retirez l’échantillon à l’aide d’une pipette sérologique ou en versant directement l’échantillon par une grande ouverture à bouchon vissé au sommet du flacon. Ni nœuds ni clips ne sont nécessaires pour fermer hermétiquement les flacons. Les flacons de dialyse Slide-A-Lyzer sont fabriqués en salle blanche et sont munis de membranes en cellulose régénérée à faible affinité pour les protéines afin de garantir une récupération et une pureté maximales des échantillons.
Les flacons de dialyse sont disponibles en différentes couleurs correspondant au seuil de rétention des molécules défini par la taille des pores des membranes de dialyse : violet (20 000 daltons), orange (10 000 daltons), rose (3 500 daltons) et bleu (2 000 daltons).Les flacons de dialyse Slide-A-Lyzer sont constitués de deux membranes de dialyse en cellulose régénérée à faible affinité pour les protéines fixées hermétiquement de chaque côté d’un corps en plastique inerte. Les matériaux constitutifs des membranes et des flacons sont compatibles avec la plupart des tampons utilisés en laboratoire.
Caractéristiques des flacons de dialyse Slide-A-Lyzer :
• Facilité d’emploi—il suffit de pipetter ou de verser l’échantillon dans le flacon et de commencer la dialyse
• Dialyse rapide—Avec leur forme aplatie et leurs deux membranes, les flacons possèdent un rapport surface/volume élevé permettant de dialyser un échantillon de 250 ml en un temps compris entre 8 heures et une nuit
• Récupération élevée—la forme rectangulaire des flacons maximise la récupération de l’intégralité du volume de l’échantillon par l’ouverture située au sommet du flacon
• Nombreux seuils de rétention des molécules—sélectionnez le seuil de rétention des molécules de la membrane qui convient le mieux au poids moléculaire de votre échantillon
Spécifications de la membrane de dialyse :
• Composition : cellulose régénérée
• Épaisseur : 0,9–1,2 mil (22,5 à 30 μm) ; seuil de rétention des molécules de 2 000 = 2 mil (50 μm)
• Durée d’hydratation requise avant utilisation : 2 minutes
• Teneur en glycérol : traces (teneur/seuil de rétention des molécules 10 000 est de 21 %)
• Teneur en soufre : 0,04–0,17 %
• Teneur en métaux lourds : traces
Avec les flacons de dialyse Slide-A-Lyzer, le retrait des contaminants à faible poids moléculaire, l’échange de tampons et le dessalage classiques peuvent être réalisés en huit heures à une nuit. La vitesse de la dialyse dépend de différents facteurs, notamment le volume de l’échantillon, la taille et la forme de la molécule à dialyser, l’agitation et la température. La durée minimale de la dialyse doit être déterminée empiriquement pour chaque système spécifique.
Spécification
Expédiées à température ambiante. Lors de la réception du produit, stockez-le à température ambiante. | |
Accessoire, flacon pour culture cellulaire (T75) | |
250 mL |
Membrane en cellulose, dialyse | |
Slide-A-Lyzer™ |