Learn More
Thermo Scientific™ Cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer™, seuil de rétention des molécules de 20 000
Utilisez cette membrane semi-perméable à seuil de rétention des molécules de 20 000 pour éliminer les sels et les contaminants avec une récupération maximale des échantillons.
145.00€ - 185.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
---|---|
Cible de purification | Échange de tampon, protéine |
Membrane | Membrane en cellulose, dialyse |
Format | Cassette |
MWCO | 20 kDa |
Code produit | Marque | Volume d’échantillon (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume d’échantillon (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10668884
|
Thermo Scientific™
66005 |
0.5 mL |
145.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10771775
|
Thermo Scientific™
66003 |
3 mL |
150.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10200364
|
Thermo Scientific™
66012 |
12 mL |
185.00€
8 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10260404
|
Thermo Scientific™
66030 |
30 mL |
149.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer (seuil de rétention des molécules de 20 000) facilitent le retrait simple et efficace de sels tampons et de petits contaminants à partir de protéines et d’autres macromolécules dont la taille excède 20 000 daltons. Elles sont disponibles en quatre tailles pour s’adapter à des volumes d’échantillons compris entre 0,5 et 30 ml. Ces dispositifs sont plus faciles à utiliser que les tubes pour dialyse traditionnels, offrant un échange de tampons plus rapide ainsi qu’une récupération d’échantillons plus complète.
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer (seuil de rétention des molécules de 20 000) facilitent le retrait simple et efficace de sels tampons et de petits contaminants à partir de protéines et d’autres macromolécules dont la taille excède 20 000 daltons. Elles sont disponibles en quatre tailles pour s’adapter à des volumes d’échantillons compris entre 0,5 et 30 ml. Ces dispositifs sont plus faciles à utiliser que les tubes pour dialyse traditionnels, offrant un échange de tampons plus rapide ainsi qu’une récupération d’échantillons plus complète. Les cassettes Slide-A-Lyzer peuvent être utilisées pour un large éventail d’applications, notamment le retrait de contaminants à faible poids moléculaire, l’échange de tampons, le dessalage, la dialyse à équilibrage et la concentration d’échantillons. Les échantillons liquides sont facilement ajoutés et retirés en pénétrant le joint auto-étanche avec une aiguille hypodermique fixée à une seringue. Ni nœuds, ni clips, ni bouchons ne sont nécessaires pour étanchéifier les unités et empêcher les fuites et la perte d’échantillons pendant la procédure de dialyse.Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer sont fabriquées à partir de deux feuilles de membrane de dialyse en cellulose régénérée à faible liaison qui sont scellées hermétiquement sur chaque côté d’un joint de type silicone à l’intérieur d’un cadre en plastique inerte. Les matériaux des membranes et de la cassette sont compatibles avec la plupart des produits chimiques et des tampons courants en laboratoire.
Caractéristiques des cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer :
• Facile à utiliser—ni nœuds ni pinces ne sont requis ; injectez simplement l’échantillon dans la cassette et commencez la dialyse
• Dialyse rapide—La chambre de cassette plate avec deux membranes offre un rapport surface-volume élevé qui maximise la vitesse de diffusion par rapport à la tubulure de dialyse cylindrique
• Récupération élevée—La conception de cassette rectangulaire maximise la récupération du volume d’échantillon complet par n’importe lequel des quatre orifices d’injection aux coins
• Quatre tailles de cassettes—sélectionnez la cassette qui convient le mieux à votre volume d’échantillon
• Code couleur—le cadre de cassette violet indique des cassettes avec une membrane d’une taille de pores d’un poids moléculaire de 20 000
Spécifications de la membrane :
• Composition : cellulose régénérée synthétisée par le procédé viscose
• Épaisseur : 0,9 à 1,2 mil (22,5 à 30 µm)
• Temps d’hydratation requis avant utilisation : 2 minutes
• Teneur en glycérol : néant
• Teneur en soufre : 0,04 %
• Teneur en métaux lourds : traces
Plages de volumes :
• 0,5 ml = 0,1 à 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 à 3 ml
• 12 ml = 3 à 12 ml
• 30 ml = 12 à 30 ml
Spécification
Conserver à température ambiante | |
Membrane en cellulose, dialyse | |
20 kDa |
Échange de tampon, protéine | |
Cassette | |
Slide-A-Lyzer™ |