Learn More
Bohlender™ Rainure de manchon BOLA™
Utilisez ces rainures de manchon réutilisables en PTFE avec les évaporateurs rotatifs.Les rainures de manchon Bohlender™ BOLA™ sont dotées d’une structure solide pour une utilisation continue et des anneaux d’étanchéité facilement accessibles et faciles à nettoyer.
Marque:  Bohlender™ H930-14
Code produit. 10598461
  • 80.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En PTFE, avec bagues d’étanchéité (“nervures”) à l’extérieur
  • Sans anneau de préhension et donc utilisables avec des pinces à rodage
  • Pour un vide allant jusqu’à 0,1 mbar
  • Plage de températures :-200 à +250°C
  • Résistance chimique universelle
  • Adapté au vide
Spécification
Spécification
Évaporateur rotatif
Rainures de manchon
-200°C à +250°C
PTFE
1/boîte
NS 71/51
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Bohlender™ Rainure de manchon BOLA™ > Taille :NS 71/51