Learn More
Abnova™ SLC27A1 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T02)
Human overexpression lysate
Marque: Abnova™ H00376497-T02.100uL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
293T | |
SLC27A1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 71.1kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-SLC27A1 antibody (Mfr. No. H00376497-D01P) by Western Blot. | |
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Western Blot | |
NM_198580 | |
pCMV-SLC27A1 full-length | |
100 μL | |
Human |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 100UL SLC27A1 293T Cell Transient Overexpression L
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Mercaptoethanol