Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ sDIBO Alkyne Kits for Antibody Labeling
Fixez facilement les marqueurs d’alcyne Alexa Fluor™ pHrodo™ et biotine sDIBO aux anticorps modifiés par l’azido à l’aide de la chimie SiteClick™.
206.00€ - 908.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2°C à 8°C) et à l’abri de la lumière. |
---|---|
Réactivité chimique | Azoture |
Méthode d’étiquetage | Chimie clic |
Conditions d’expédition | Glace humide |
Cible d’étiquetage | Anticorps modifiés par l’azido |
Code produit | Marque | Marqueur ou colorant | Balance d’étiquetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Marqueur ou colorant | Balance d’étiquetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15980573
|
Invitrogen™
C20027 |
Alexa Fluor™ 488 | 100 à 250 µg |
302.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15998810
|
Invitrogen™
C20029 |
Alexa Fluor™ 647 | 100 à 250 µg |
301.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15910583
|
Invitrogen™
C20031 |
Amine primaire | 100 à 250 µg |
206.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15956065
|
Invitrogen™
C20034 |
pHrodo™ iFL rouge | 100 à 250 µg |
280.00€
1 kit |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17133783
|
Invitrogen™
S10902 |
Biotine | 1 mg |
280.00€
1mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17143783
|
Invitrogen™
S10903 |
pHrodo™ iFL rouge | 1 mg |
476.00€
1mg |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16804076
|
Invitrogen™
S10904 |
Alexa Fluor™ 488 | 1 mg |
386.00€
1mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17153783
|
Invitrogen™
S10906 |
Alexa Fluor™ 647 | 1 mg |
396.00€
1mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17163783
|
Invitrogen™
S10907 |
Biotine | 5 mg |
592.00€
5mg |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17173783
|
Invitrogen™
S10908 |
pHrodo™ iFL rouge | 5 mg |
908.00€
1mg |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17183783
|
Invitrogen™
S10909 |
Alexa Fluor™ 488 | 5 mg |
854.00€
1mg |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17193783
|
Invitrogen™
S10911 |
Alexa Fluor™ 647 | 5 mg |
876.00€
1mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17172534
|
Invitrogen™
S10914 |
pHrodo™ Rouge profond | 100 à 250 µg |
321.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17182534
|
Invitrogen™
S10915 |
pHrodo™ Rouge profond | 1 mg |
508.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15990573
|
Invitrogen™
C20028 |
Alexa Fluor™ 555 | 100 à 250 µg |
318.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15900583
|
Invitrogen™
C20030 |
Biotine | 100 à 250 µg |
247.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Générez des conjugués d’anticorps marqués spécifiques au site avec les alcynes sDIBO SiteClick pour le marquage des anticorps. Nos kits de marquage des anticorpss SiteClick sDIBO sont optimisés pour être utilisés avec les kits de modification par azido SiteClick (S20026, S10900 ou S10901 vendus séparément) et contiennent suffisamment de réactifs pour effectuer une réaction de conjugaison d’une étiquette SiteClick sDIBO Alkyne à l’aide de 100 μg, 1 mg, ou 5 mg d’anticorps IgG modifiés par azido. Les alcynes SiteClick sDIBO pour le marquage des anticorps emploient la chimie Click sans cuivre pour lier de façon covalente un colorant Alexa Fluor marqué par le dibenzocyclooctyne (sDIBO), le colorant pHrodo ou la biotine à un anticorps azido-modifié. L’étiquette, lorsqu’elle est fixée à l’anticorps, est située loin de son domaine de liaison antigène.
Créez vos propres conjugués d’anticorps marqués de manière covalente avec des étiquettes sDIBO Alkyne SiteClick, qui sont conçues pour être utilisées avec des anticorps azido-modifiés. Les kits de marquage d’anticorps SiteClick sDIBO Alkyne comprennent le sDIBO Alkyne et le concentrateur d’anticorps, permettant ainsi une fixation covalente sans cuivre des colorants Alexa Fluor et pHrodo, de la biotine ou des molécules de votre choix. Lorsqu’il est utilisé avec le kit de modification par Azido pour anticorps SiteClick (disponible séparément sous le n° de référence S20026, S10900, S10901), le marquage se produit sur les glycanes N à chaîne lourde, loin de la région de liaison aux antigènes, ce qui permet une excellente reproductibilité entre les réactions de marquage séparées et les espèces et sous-types d’anticorps multiples. Les kits d’alcyne SiteClick sDIBO pour le marquage des anticorps sont optimisés pour les réactions de conjugaison, liant de façon covalente 100 µg, 1 mg ou 5 mg d’anticorps IgG azido-modifiés.Le kit de modification par Azido pour anticorps SiteClick (n° de référence S20026, S10900, S10901) est recommandé pour l’adhérence d’une fraction d’azide aux chaînes lourdes d’un anticorps IgG non marqué. D’autres anticorps modifiés contenant des fractions d’azide sont également adaptés.
Lorsqu’ils sont utilisés en conjonction avec le kit de modification d’anticorps par Azido SiteClick, les kits d’alcyne SiteClick sDIBO pour le marquage d’anticorps vous donnent la possibilité d’essayer différentes étiquettes fluorescentes pour votre anticorps, fixant d’autres molécules via la streptavidine ou fixant votre propre molécule via des fractions réactives aux amines, selon votre dosage. Nos alcynes sDIBO sont des versions améliorées de nos cyclooctynes DIBO, produisant des conjugués qui sont moins soyeux et qui émettent un fond de signal inférieur dans les échantillons biologiques.
Spécification
Conserver au réfrigérateur (2°C à 8°C) et à l’abri de la lumière. | |
Chimie clic | |
Anticorps modifiés par l’azido |
Azoture | |
Glace humide |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.