Learn More
Tampon pH à usage unique SINGLET™, pH 4,01 (NIST), Hach Lange™
Tampon de pH à usage unique Hach Lange SINGLET, pH 4,01 (NIST), quantité : 20/boîte, rouge, pH : 4,01
Marque: Hach Lange 2770020
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tampon de pH à usage unique Hach Lange SINGLET, pH 4,01 (NIST), quantité : 20/boîte, rouge, pH : 4,01
Spécification
100°C | |
4.01 | |
20 Pk. | |
Water, Monopotassium Salt, Amaranth Red No. 27, Benzethonium Chloride, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid |
Rouge | |
Liquid | |
Buffer | |
Soluble in Water |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Singlet pH Buffer Solution; pH 4.01