Learn More
Honeywell™ Masque moulé à usage unique, FFP1 NRD avec vanne
Masque à coque rigide pour protection contre les particules, même dans des environnements humides et à forte charge.
Marque: Honeywell™ 1007222
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Coque rigide : forme maintenue même dans les environnements humides et à forte charge
- Vanne d’expiration protégée pour une sécurité optimale
- Plaquette de nez préformée et colorée pour gagner du temps afin d’ajuster parfaitement le masque et d’identifier instantanément son niveau de protection
- Grand volume intérieur pour communiquer et respirer facilement
- Doubles élastiques, ultra flexibles et résistants, agrafés à l’extérieur de la zone de filtration pour éviter tout risque de fuites
- Léger (15 g) pour une meilleure acceptation par l’utilisateur
- Sans latex, silicone et PVC
Spécification
Coupe moulée | |
Oui | |
Élastiques doubles | |
15 g |
M | |
Bâtiment, construction, sidérurgie, industrie textile | |
Oui |