Learn More
Biochrom Porte-cellule simple
Accessoire pour le spectrophotomètre Ultrospec 2100 pro. Longueur de trajet 10-50 mm.
Marque: Biochrom 80-2106-07
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Porte-cuve pour une cuve
- Longueur de trajet de 10 à 50 mm
- Accessoire pour le spectrophotomètre Ultrospec 2100 pro
Spécification
Ultrospec 2100 pro, 3100, 3300, 4300, 5300, 6300 | |
Porte-cellules 1 cuves | |
Spectrophotomètre Ultrospec 2100 Pro | |
Round |
Support de cuve unique | |
Reusable | |
de 10 à 50 mm |