Learn More
Simport™ Scientific Tubes T100 BIOTUBE™
Idéal pour les tests HTLV-III, les études d’absorption des cellules bactériennes et hybridomes.
Description
Idéal pour les tests HTLV-III, les études d’absorption des cellules bactériennes et hybridomes.
- Fabrication en polypropylène
- Volume brut : 1,2 ml, avec bouchon : 1,1 ml
- Les bouchons sont fabriqués en polyéthylène
- Utilisé pour les procédures nécessitant une faible tension superficielle, comme les protéines, les travaux d’acide nucléique
- Conçus pour éviter les lubrifiants potentiellement dangereux tout en minimisant la rétention des liquides
Applications :
- Idéal pour les tests de HTLV-III, les études sur l’absorption de cellules bactériennes et d’hybridome, la récolte de cellules, le contrôle de la qualité pharmaceutique, les dosages de liaison à des récepteurs, les RIA et les EIA
Spécification
Barrettes de 8 tubes ; 600/boîte |