Learn More
Simport™ Scientific Cassettes d’enrobage / de traitement des tissus Swingsette™
Les cassettes en plastique jetables contiennent des échantillons de tissus pendant le traitement, l’enrobage et le stockage
Description
Description
Moulés à partir d’un polymère haute densité spécial, les cassettes permettent de garder les échantillons immergés en toute sécurité dans un liquide et sont totalement résistants à l’action chimique des solvants histologiques,
  • La charnière spéciale maintient la base et le couvercle ensemble, ce qui permet d’ouvrir et de fermer les cassettes à plusieurs reprises
  • Le couvercle peut être retiré et réinséré facilement sans risque de perte d’échantillon
  • Des fentes efficaces de circulation optimisent l’échange de liquide et assurent un drainage adéquat
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Simport™ Scientific Cassettes d’enrobage / de traitement des tissus Swingsette™