Learn More
Simport™ Scientific Cassettes d’enrobage / de traitement des tissus SLIMSETTE™ M509
Une nouvelle génération de cassettes plus compactes et plus faciles à utiliser
Spécification
Quantité | 3 x 500/Cs. |
---|---|
Angle de la face d’écriture | 45° |
Type de bouchon | Integral Lid |
Matériau | Acetal Polymer |
Type de produit | Tissue Cassette |
Description
- En polymère d’acétal
- La conception est dotée d’une couverture encastrée unique
- Les cassettes sont plus minces, ce qui permet d’empiler davantage dans les machines à étiquetage automatique
- Couvercle intégré monobloc
- Grande zone d’étiquetage pour une meilleure identification
- Zone d’écriture antérieure à un angle de 45°
Informations sur la commande
3 x 500/boîte
Spécification
3 x 500/Cs. | |
Integral Lid | |
Tissue Cassette |
45° | |
Acetal Polymer |