Learn More
Simport™ Scientific Récipients URISAFE™ pour prélèvement d’urine
Convivial pour les patients et le personnel de laboratoire
Description
User-friendly to both patients and laboratory personnel
- Bouchon innovant doté d’une grande ouverture pour un prélèvement facile
- Un revêtement pour bouchon étanche assure le transport des échantillons sans éclaboussures
- Les graduations verticales et horizontales permettent une lecture précise et facile, éliminant ainsi le transfert vers un cylindre gradué pour la mesure du volume
- Les récipients peuvent être soumis à la congélation, au dégel et à la stérilisation au gaz ETO sans provoquer de changements dans les matériaux ou l’apparence physique
- Résistant à l’acide chlorhydrique
- Stockage pratique en réfrigérateur avec moins d’espace perdu
- Les récipients sont disponibles en tailles d’inclinaison de 3 L et 4 L
- Le flacon 4 L permet un transfert facile et propre vers les tubes en inclinant simplement le récipient vers l’avant sans le soulever