Learn More
Simport™ Scientific Microtubes à centrifuger 332T Micrewtube™
Tubes gradués avec zone de marquage pour faciliter l’identification
Spécification
Certifications/Conformité | RNase, DNase, pyrogen-free |
---|---|
Matériau | PP |
Stérilité | Sterile |
Comprend | O-ring seal and attachment loop |
Description
- Joint de rondelle fixé en haut du bouchon
- Assure un joint étanche positif à chaque fois
- Les bouchons sont fournis avec des boucles de fixation afin d’éviter tout mélange et toute contamination
- Parfait pour la cryogénie\
- Résiste aux températures de -196°C à 121°C.
Spécification
RNase, DNase, pyrogen-free | |
PP | |
Sterile | |
O-ring seal and attachment loop |