Learn More
Simport™ Scientific Moules en base d’acier inoxydable
Pour les applications dans l’enrobage d’échantillons avec des anneaux et cassettes d’enrobage Simport
Description
Description
  • Fabriqué en acier inoxydable
  • Surface extrêmemen polie
  • Échange thermique de qualité supérieure
  • Les coins de puits sont arrondis pour un ruban de paraffine optimal
Pour l’enrobage des échantillons