Learn More
Simport™ Scientific Cassettes d’enrobage / de traitement des tissus SLIMSETTE™ M511
Une nouvelle génération de cassettes avec quatre compartiments carrés
Spécification
Type de bouchon | Couvercle intégral |
---|---|
Matériau | Polymère d’acétal |
Angle de la face d’écriture | 45° |
Description
- En polymère d’acétal
- La conception est dotée d’une couverture encastrée unique
- Les cassettes sont plus minces, ce qui permet d’empiler davantage dans les machines à étiquetage automatique
- Chaque cassette comporte quatre compartiments carrés de 13 mm
- Grande zone d’étiquetage pour une meilleure identification
- Zone d’écriture antérieure à un angle de 45°
Informations sur la commande
3 x 500/boîte
Spécification
Couvercle intégral | |
Polymère d’acétal | |
45° |